Läs mer
Labcold™ Gnistfria frysar
Produktkod. 11528954
Change view
Kapacitet (metrisk):
215 l
400 l
447 l
607 l
Hyllor:
1 korg
2 korgar
6 Justerbar
Temperaturområde:
-12 °C till -24 °C
-18 °C till -25 °C
Stil:
Bröst
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hyllor Temperaturområde Stil Förpackningsstorlek
11528954 215 l 1 korg -18 °C till -25 °C Bröst Varje
11538954 447 l 2 korgar -18 °C till -25 °C Bröst Varje
11548954 607 l 1 korg -18 °C till -25 °C Bröst Varje
15523851 400 l 6 Justerbar -12 °C till -24 °C - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11528954 Leverantör Labcold™ Leverantörsnummer RLCF0720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32686.50 SEK
    17652.14 SEK / Paket med 1
    Save 15034.36 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
För säker förvaring av potentiellt brandfarliga föremål. Labcold™ Sparkfree-frysar finns i både bröst- och upprättstående modeller.
  • CFC och HCFC fri
  • Operatörsstyrd avfrostning
  • Larm/temperaturdisplay kan monteras som tillval
  • Frysarna har integrerat locklås
  • Lås finns för alla upprättstående frysar som extra tillbehör
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 215 l
Temperaturområde -18 °C till -25 °C
Hyllor 1 korg
Stil Bröst
Modell RLCF0720
Djup (metrisk) Exteriör 730 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 860 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 725 mm