Läs mer
Labcold™ Gnistfria frysar
Produktkod. p-8010766
Kapacitet (metrisk):
215 l
400 l
447 l
607 l
Hyllor:
1 korg
2 korgar
6 Justerbara
Temperaturområde:
-12 °C till -24 °C
-18 °C till -25 °C
Stil:
Bröst
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11528954
Brand: Labcold™ RLCF0720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker förvaring av potentiellt brandfarliga föremål. Labcold™ Sparkfree-frysar finns i både bröst- och upprättstående modeller.
  • CFC och HCFC fri
  • Operatörsstyrd avfrostning
  • Larm/temperaturdisplay kan monteras som tillval
  • Frysarna har integrerat locklås
  • Lås finns för alla upprättstående frysar som extra tillbehör
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 215 l
Temperaturområde -18 °C till -25 °C
Hyllor 1 korg
Stil Bröst
Modell RLCF0720
Djup (metrisk) Exteriör 730 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 860 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 725 mm