Läs mer
Labcold™ Sparkfree RLPR1514 Refrigerators
Produktkod. 15529291
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15529291 400 l Varje
1 options
Produktkod. 15529291 Leverantör Labcold™ Leverantörsnummer RLPR1514
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For the safe storage of potentially flammable items. Labcold™ Sparkfree RLPR1514 Refrigerators have a specially manufactured spark-free interior with all sources of potential ignition removed from the chamber.
  • Off cycle automatic defrosting
  • 2 adjustable shelves
  • Door lock
  • Temperature alarm and display
  • High/Low temperature alarm
  • Min/Max recording
  • Door Open alarm
  • 2 year parts and labour warranty (UK only)
Specifikationer
Typ Pharmacy Refrigerator
Kapacitet (metrisk) 400 l
Temperaturområde 0°C to 10°C
Dörr stil Solid
Hyllor 6 Adjustable
Hamnar Optional access port
Avfrosta Automatic
Modell RLPR1514
Åtkomstsäkerhet Lock, 2 Keys
Djup (metrisk) Exteriör 585 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 1855 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 600 mm
Vikt (metrisk) 69 kg