Läs mer
Sparsentan, MedChemExpress
Beskrivning
Sparsentan (RE-021) is a highly potent dual angiotensin II and endothelin A receptor antagonist with Kis of 0.8 and 9.3 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sparsentan |
| CAS | 254740-64-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H40N4O5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | RE-021 DARA-a |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (168.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C(CCCC)=NC4(CCCC4)C3=O)C=C2COCC)(NC5=NOC(C)=C5C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 592.75 |
| Visa mer |