Läs mer
(-)-Sparteine, MedChemExpress
Produktkod. 16459356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16459356 100 mg
1 options
Produktkod. 16459356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW012185
MedChemExpress (-)-Sparteine is a natural alkaloid isolated from beans.
(-)-Sparteine is a natural alkaloid isolated from beans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Sparteine
CAS 90-39-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H26N2
Kvantitet 100 mg
Synonym (-)-Lupinidine
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (53.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.82 mg/mL (7.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H][C@]12CCCCN1C[C@H]3[C@]4([H])CCCCN4C[C@@H]2C3
Molekylvikt (g/mol) 234.39
Formel vikt 234.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid