Läs mer
(+)-Sparteine, MedChemExpress
Produktkod. 16419336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16419336 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16419336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008350
MedChemExpress (+)-Sparteine is a natural alkaloid acting as a ganglionic blocking agent. (+)-Sparteine competitively blocks nicotinic ACh receptor in the neurons.
(+)-Sparteine is a natural alkaloid acting as a ganglionic blocking agent. (+)-Sparteine competitively blocks nicotinic ACh receptor in the neurons.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Sparteine
CAS 492-08-0
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H26N2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 2.86 mg/mL (12.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H][C@]12CCCCN1C[C@H]3C[C@@H]2CN4CCCC[C@@]34[H]
Molekylvikt (g/mol) 234.38
Formel vikt 234.38
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation