missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sparteine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sparteine Sulfate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26N2.H2O4S/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17;1-5(2,3)4/h12-15H,1-11H2;(H2,1,2,3,4)/t12-,13-,14-,15+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 332.177 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?