missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Spastazoline, MedChemExpress
Beskrivning
Spastazoline is a selective spastin (a microtubule-severing AAA protein) inhibitor, with an IC50 of 99 nM for Human spastin. Spastazoline can be used for cell division- and intracellular vesicle transport-related research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spastazoline |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2351882-11-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H30N8 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (261.43 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)(C)C1=CC(NC2=NC(N3CCN[C@H](C(C)C)C3)=NC4=C2C=CN4)=NN1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.51 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?