Läs mer
Bochem™ Spatel, cement
Form:
Rund ände, spetsig ände
Runda ände
Spetsiga ände
Beskrivning
- Konstruktion i rostfritt stål.
- Robust, räfflad handtag.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Runda ände |
| För användning med (applikation) | Cement, fyllningar, pastor |
| Längd (metrisk) kniv | 35 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 6 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 150 mm |