Läs mer
Bochem™ Spatel, cement
Produktkod. p-7115183
Form:
Rund ände, spetsig ände
Runda ände
Spetsiga ände
Produktkod. 10020931
Brand: Bochem™ 3071
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spatel för fyllningar, cement och pastor. Bochem™ Spatel, Cement har ett robust, räfflat handtag.
  • Konstruktion i rostfritt stål.
  • Robust, räfflad handtag.
Specifikationer
Form Spetsiga ände
För användning med (applikation) Cement, fyllningar, pastor
Längd (metrisk) kniv 35 mm
Bredd (metrisk) kniv 6 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm