Läs mer
Bochem™ Spatel, cement
Produktkod. 10030751
Change view
Form:
Rund ände, spetsig ände
Runda ände
Spetsiga ände
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Form
10030751 Rund ände, spetsig ände
10020931 Spetsiga ände
10565031 Runda ände
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10030751 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 3072
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spatel för fyllningar, cement och pastor. Bochem™ Spatel, Cement har ett robust, räfflat handtag.
  • Konstruktion i rostfritt stål.
  • Robust, räfflad handtag.
Specifikationer
Form Rund ände, spetsig ände
För användning med (applikation) Cement, fyllningar, pastor
Längd (metrisk) kniv 35 mm
Bredd (metrisk) kniv 6 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm