Läs mer
Heathrow Scientific Spatel rund ände och avsmalnande platt ände, rostfritt stål
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16300736 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Längd (metrisk):
19.5 cm
Produktkod. 16300736
Brand: Heathrow Scientific HS15907
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spatel överför, lyfter och hanterar pulver och granulära material.
  • Tillverkad av nickelpläterad, rostfri ståltråd
  • Spegelfinish med runda platta och avsmalnande platta ändar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Beskrivning Spatel i rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoclavable
Form Round End, Tapered End
Beläggning Nickelpläterad
Färg Silver
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Spatel
Avsluta Spegel
För användning med (applikation) Pulver, granulerat material
Färg på handtag Silver
Längd (engelska) 7,7 tum
Bladmaterial Rostfritt stål
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Material Nickel/rostfritt stål
Typ av handtag Rund platt
Längd (metrisk) 19.5 cm