Läs mer
Usbeck™ Spatel med blad i rostfritt stål
Produktkod. 10478571
Längd (metrisk):
155 mm
360 mm
405 mm
Längd (metrisk) kniv:
75 mm
250 mm
300 mm
Produktkod. 10478571
Brand: Usbeck™ 3506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla, överför eller rör om kemiska prover med lätthet. Usbeck™ Spatel med blad av rostfritt stål är perfekt för att samla in, överföra och röra kemiska prover.
  • Stål, rostfritt
  • Mycket flexibel
  • Polerat trähandtag
Specifikationer
Produkttyp Spatel
Längd (metrisk) kniv 300 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 405 mm