Läs mer
Spautin-1, MedChemExpress
Beskrivning
Spautin-1 is a specific and potent autophagy inhibitor which inhibits ubiquitin-specific peptidases, USP10 and USP13 with IC50s of 0.6-0.7 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spautin-1 |
| CAS | 1262888-28-7 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11F2N3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (184.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC2=C(N=CN=C2C=C1)NCC3=CC=C(F)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.26 |
| Formel vikt | 271.26 |
| Visa mer |