Läs mer
SPB, MedChemExpress
Beskrivning
SPB is a drug-linker conjugate for ADC with potent anti-inflammatory activity by using Xanthotoxol, linked via the ADC linker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SPB |
| CAS | 858128-57-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H15NO8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (129.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCCOC2=C(O3)C(C=CC3=O)=CC4=C2OC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.32 |
| Formel vikt | 385.32 |
| Visa mer |