Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents 1000 L Container Kit, Chemical
Produktkod. 30533352
Change view
Kapacitet (engelska):
255.45 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533352 255.45 gal.
1 options
Produktkod. 30533352 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 319368
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Drop front spill kit designed for larger spills of chemicals and hazardous liquids. Top and drop front lid provides easy access to the absorbents inside the kit.
  • Absorbs up to 880 L (full content of an IBC)
  • Wheeled to easily maneuver to location of the spill
  • Drop front for fast and easy access
Specifikationer
Färg Yellow
Kapacitet (engelska) 255.45 gal.
Typ Container Kit
För användning med (applikation) Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Process, Warehouse and Logistics
Inkluderar 400 UN100-E Pads, 2 UN15-2DP-E Rolls, 4 UN510 Booms, 30 HAZ412 Socs, 10 HAZ124 Socs, 20 HAZ1818 Pillows, 1 Pair SPK-HANDSCH Gloves, 1 Pair SPK-BRIL Goggles, 50 Disposal Bags
Modell Chemical Sorbent
Bredd (engelska) 47.44 in.
Bredd (metrisk) 1205 mm
Höjd (engelska) 51.77 in.
Höjd (metrisk) 1315 mm
Djup (engelska) 42.72 in.
Djup (metriskt) 1085 mm
Alternativt artikelnummer SKH-1100