Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents 1000 L Containerkit, Underhåll
Produktkod. 30533340 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
254,27 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533340 254,27 gal.
1 options
Produktkod. 30533340 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 319369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33034.80 SEK
    30662.21 SEK / 1 uppsättningar
    Save 2372.59 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Droppfront-spillkit designat för större spill av industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera. Topp- och fälllocket fram ger enkel åtkomst till absorbenterna inuti kitet.
  • Absorberar upp till 883 L (hela innehållet i en IBC)
  • Hjulade för att enkelt manövrera till platsen för utsläppet
  • Fäll fram för snabb och enkel åtkomst
Specifikationer
Färg Gult
Kapacitet (engelska) 254,27 gal.
Typ Containerkit
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, process, lager och logistik
Inkluderar 400 GP200-M pads, 2 MRO15-E Rolls, 4 UN510 Booms, 30 AW430 Socs, 10 AW124 Socs, 20 AW1818 kuddar, 1 par SPK-HANDSCH-handskar, 1 par SPK-BRIL skyddsglasögon, 50 avfallspåsar
Modell Universell sorbent
Bredd (engelska) 47,44 tum
Bredd (metrisk) 1205 mm
Höjd (engelska) 51,77 tum
Höjd (metrisk) 1315 mm
Djup (engelska) 42,72 tum
Djup (metriskt) 1085 mm
Alternativt artikelnummer SKA-1100