Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter syraneutraliserande kemisk specialspillkit
Produktkod. 30533401 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
4 491 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533401 4 491 gal.
1 options
Produktkod. 30533401 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 241138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1913.50 SEK
    1771.31 SEK / 1 uppsättningar
    Save 142.19 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Placera ut spillkit runt din anläggning så att du är förberedd om ett spill skulle inträffa. Dessa kit kombinerar bindor, skyddsutrustning och tillbehör så att du är förberedd vid en nödsituation.
Placera ut spillkit runt din anläggning så att du är förberedd om ett spill skulle inträffa.
  • Dessa kit kombinerar bindor, skyddsutrustning och tillbehör så att du är förberedd vid en nödsituation.
  • Detta spillkit innehåller kemiska neutraliserande polymerer som ger säker spillkontroll med en färgförändringsindikator som speglar neutralisering.
  • Ger säker spillkontroll för de flesta syror (inklusive batterispill på släta ytor).
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 491 gal.
Typ Spillkit
Inkluderar 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-SYRA, 1 x Bucket, 1 x Scoop och Scraper
Modell Kemisk sorbent
Alternativt artikelnummer SKA-BKTACID-E