Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter ALLWICK Universal FLEXISOC
Beskrivning
AW561 är en universell sorbent-soc, fylld med universell smältblåst polypropen som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera.
- Den ultimata soc för flexibilitet: Skär soC i den längd du vill ha och klipp om den. Ingen anledning att ha flera längder i lager.
- Stark vekningseffekt: Absorptionen börjar omedelbart efter kontakt med den spillda vätskan, ingen anledning att vrida på SOC.
- Flexibel design gör att soc kan passa runt vilken maskin, hörn eller kurva som helst.
- Den idealiska sorbenten för att begränsa och absorbera läckor och spill runt maskiner.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Kapacitet (engelska) | 13,737 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 52 L |
| Material | Polypropen |
| Typ | Absorberande rullning |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, lager och logistik |
| Modell | Universell sorbent |
| Längd (metrisk) | 17 m |
| Diameter (engelska) | 2,992 tum |
| Diameter (metrisk) | 7.60 cm |
| Visa mer |