Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents ALLWICK Universal Maintenance ADR-L Spillkit
Beskrivning
SKA-ADR-L är ett portabelt spillkit som levereras i en slitstark genomskinlig väska med axelrem.
- Designad för små spill av industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera.
- Kräver minimalt lagringsutrymme men innehåller alla sorbenter som behövs för att hantera ett litet spill: SOCS för att begränsa spillet – pads och kuddar för städningen.
- Den hållbara genomskinliga påsen gör det enkelt att kontrollera spillresponsen.
- Snabb och enkel åtkomst till sorbenterna ger snabb respons tack vare dragkedjan som öppnar hela framsidan av väskan.
- Innehåll: 35 bindor (41 x 51 cm), 1 soc (7,6 cm x 122 cm), 1 soc (7,6 cm x 244 cm), 1 kudde (43 x 48 cm), 4 kuddar (25 x 25 cm), 1 par handskar och 2 avfallspåsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Kapacitet (engelska) | 14265 gal. |
| Typ | Spillkit |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, process, lager och logistik |
| För användning med (utrustning) | Nödutsläppsinsats |
| Inkluderar | 35 bindor (40 x 50 cm), 1 Socs (7,6 cm i diameter x 122 cm), 1 Soc (7,6 cm i diameter x 244 cm), 1 kudde (43 x 48 cm), 4 kuddar (23 x 23 cm), 1 par handskar, instruktionsblad och 2 avfallspåsar |
| Modell | Universell sorbent |
| Alternativt artikelnummer | SKA-ADR-L |