Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents ALLWICK Universal Maintenance ADR_S Spill Kit
Produktkod. 30533323 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
9 774 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533323 9 774 gal.
1 options
Produktkod. 30533323 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1161.00 SEK
    1072.12 SEK / Paket med 1
    Save 88.88 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
SKA-ADR-S är ett portabelt spillkit som levereras i en slitstark genomskinlig väska med axelrem. Designad för små spill av industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera. Kräver minimalt lagringsutrymme men innehåller alla sorbenter som behövs för att hantera ett litet spill.
SKA-ADR-S är ett portabelt spillkit som levereras i en slitstark genomskinlig väska med axelrem.
  • Designad för små spill av industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera.
  • Kräver minimalt lagringsutrymme men innehåller alla sorbenter som behövs för att hantera ett litet spill: SOCS för att begränsa spillet – pads och kuddar för städningen.
  • Den hållbara genomskinliga påsen gör det enkelt att kontrollera spillresponsen.
  • Snabb och enkel åtkomst till sorbenterna ger snabb respons tack vare dragkedjan som öppnar hela framsidan av väskan.
  • Innehåll: 25 bindor (41 x 51 cm), 4 socs (7,6 x 122 cm), 1 par handskar och 1 avfallspåse.
Specifikationer
Färg Gult
Kapacitet (engelska) 9 774 gal.
Typ Spillkit
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, process, lager och logistik
För användning med (utrustning) Nödutsläppsinsats
Inkluderar 25 skydd (41 x 51 cm), 4 Socs (7,6 x 122 cm), 1 par handskar och 1 avfallspåse
Modell Universell sorbent
Alternativt artikelnummer SKA-ADR-S