Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents ALLWICK universella mobila containerkit
Produktkod. 30533301 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
32,229 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533301 32,229 gal.
1 options
Produktkod. 30533301 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5670.60 SEK
    5258.81 SEK / Paket med 1
    Save 411.79 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
SKA-120 är ett hjulbaserat spillkit som levereras i en polyetenbehållare med gångjärnsförsedd lock. Utformad för medelstora spill av industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera. Behållaren är väderbeständig och skyddar sorbenterna mot smuts, fukt och skador.
SKA-120 är ett hjulbaserat spillkit som levereras i en polyetenbehållare med gångjärnsförsedd lock.
  • Utformad för medelstora spill av industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera.
  • Behållaren är väderbeständig och skyddar sorbenterna mot smuts, fukt och skador.
  • Gångjärnsförsedd lock ger enkel tillgång till produkterna.
  • Hjul möjliggör utmärkt rörlighet både inomhus och utomhus.
  • Innehåll: 50 bindor (41 x 51 cm), 12 socs (7,6 cm x 122 cm), 6 kuddar (43 x 48 cm), 1 par handskar, 1 par skyddsglasögon och 3 avfallspåsar.
Specifikationer
Färg Gult
Kapacitet (engelska) 32,229 gal.
Typ Mobil containerkit
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, process, lager och logistik
För användning med (utrustning) Nödutsläppsinsats
Inkluderar 50 x GP200-M (skydd), 12 x AW402 (Socs), 6 x AW1818 (kuddar), 1 par skyddsglasögon, 1 par handskar och 3 plastpåsar
Modell Universell sorbent
Bredd (engelska) 19,685 tum
Bredd (metrisk) 50 cm
Höjd (engelska) 35,44 tum
Höjd (metrisk) 90 cm
Djup (engelska) 21,26 tum
Djup (metriskt) 54 cm
Alternativt artikelnummer SKA-120