Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter basneutraliserande kemisk specialspillkit
Produktkod. 30533372 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
4 491 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533372 4 491 gal.
1 options
Produktkod. 30533372 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 241139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1988.80 SEK
    1842.19 SEK / 1 uppsättningar
    Save 146.61 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Placera ut spillkit runt din anläggning så att du är förberedd om ett spill skulle inträffa. Dessa kit kombinerar bindor, tillbehör och skyddsutrustning så att du är förberedd vid en nödsituation. Detta spillkit innehåller kemiska neutraliserande polymerer som ger säker spillkontroll med en färgförändringsindikator som speglar neutralisering.
Placera ut spillkit runt din anläggning så att du är förberedd om ett spill skulle inträffa.
  • Dessa kit kombinerar bindor, tillbehör och skyddsutrustning så att du är förberedd vid en nödsituation.
  • Detta spillkit innehåller kemiska neutraliserande polymerer som ger säker spillkontroll med en färgförändringsindikator som speglar neutralisering.
  • Använd för att neutralisera mycket basiska ämnen innan rengöring.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 491 gal.
Typ Spillkit
Inkluderar 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x AW412 (813789), 10 x GP100-M (813812), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS, (198790) 1 x SPC-BAS, 1 x Hink, 1 x Scoop och Scraper
Modell Kemisk sorbent
Alternativt artikelnummer SKA-BKTBASE-E