Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents Batterisyra Specialspillkit
Produktkod. 30533339 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
5,283 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533339 5,283 gal.
1 options
Produktkod. 30533339 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 241135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1757.60 SEK
    1629.56 SEK / 1 uppsättningar
    Save 128.04 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Placera batterisyraspillkit nära en batteribytesstation och runt din anläggning så att du är förberedd om ett spill skulle inträffa. Detta spillkit är utformat för att fånga batterisyra på både släta och grova ytor samtidigt som det förblir kemiskt inert.
Placera batterisyraspillssatserna nära en batteribytesstation och runt din anläggning så att du är förberedd om ett spill skulle inträffa.
  • Detta spillkit är utformat för att fånga batterisyra på både släta och grova ytor samtidigt som det förblir kemiskt inert.
  • Dessa kit kombinerar bindor, spillfix, skyddsutrustning och tillbehör så att du är förberedd vid en nödsituation.
  • Detta spillkit innehåller kemiska neutraliserande polymerer som ger säker spillkontroll med en färgförändringsindikator som speglar neurotisering.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5,283 gal.
Typ Spillkit
Inkluderar 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-SYRA, 1 x Hink, 1 x Scoop och Skrapa, 1 x SF-JAR-CS (149265)
Modell Syror
Alternativt artikelnummer SKH-BATT-E