Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents BrightSorb High Visibility Safety Heavyweight Absorbent Pad
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Tensidbehandlade, färgglada absorberande ämnen tar upp en mängd aggressiva kemikalier samtidigt som det förblir kemiskt inaktivt
- Tungvikt – speciellt designad för kontinuerliga läckor och större spill så att du använder mindre material
- Perforeringar ger kostnadskontroll och minskar avfall genom att låta dig använda endast det du behöver
- Tryckt meddelande: Varnar för halk, snubblingar och fall
- Ljus färg: Varnar för läckage, dropp eller spill även i svagt ljus
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, rött på gult |
| Kapacitet (engelska) | 40,947 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 155 l |
| Material | Polypropen |
| Typ | Absorberande pad |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik |
| Modell | Kemisk sorbent |
| Längd (engelska) | 149.606 ft. |
| Längd (metrisk) | 45.60 m |
| Bredd (engelska) | 29,921 tum |
| Visa mer |