Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents BrightSorb High Visibility Safety Heavyweight Absorbent Pad
Beskrivning
- Tensidbehandlade, färgglada absorberande ämnen tar upp en mängd aggressiva kemikalier samtidigt som det förblir kemiskt inaktivt
- Tungvikt – speciellt designad för kontinuerliga läckor och större spill så att du använder mindre material
- Perforeringar ger kostnadskontroll och minskar avfall genom att låta dig använda endast det du behöver
- Tryckt meddelande: Varnar för halk, snubblingar och fall
- Ljus färg: Varnar för läckage, dropp eller spill även i svagt ljus
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, rött på gult |
| Kapacitet (metrisk) | 81 l |
| Material | Polypropen |
| Typ | Absorberande pad |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik |
| Modell | Kemisk sorbent |
| Längd (engelska) | 18,9 tum |
| Längd (metrisk) | 48 cm |
| Bredd (engelska) | 14,96 tum |
| Bredd (metrisk) | 38 cm |
| Visa mer |