Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter BrightSorb High Visibility Safety Lightweight Absorbent Pad
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Tensidbehandlade, färgglada absorberande ämnen tar upp en mängd aggressiva kemikalier samtidigt som det förblir kemiskt inaktivt
- Lätt vikt – speciellt designad för mindre läckor, dropp och spill
- Perforeringar ger kostnadskontroll och minskar avfall genom att låta dig använda endast det du behöver
- Tryckt meddelande: Varnar för halk, snubblingar och fall
- Ljus färg: Varnar för läckage, dropp eller spill även i svagt ljus
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, rött på gult |
| Kapacitet (engelska) | 36,72 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 139 L |
| Material | Polypropen |
| Typ | Absorberande pad |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik |
| Modell | Kemisk sorbent |
| Längd (engelska) | 18,9 tum |
| Längd (metrisk) | 48 cm |
| Bredd (engelska) | 14,96 tum |
| Visa mer |