Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents Chemical Mobile Container Kit
Produktkod. 30533318 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
61,55 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533318 61,55 gal.
1 options
Produktkod. 30533318 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10153.40 SEK
    9420.75 SEK / Paket med 1
    Save 732.65 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
SKH-240 är ett hjulbaserat spillkit som levereras i en polyetenbehållare med gångjärnslock. Utformad för större utsläpp av kemikalier och farliga vätskor. Behållaren är väderbeständig och skyddar sorbenterna mot smuts, fukt och skador. Gångjärnsförsedd lock ger enkel tillgång till produkterna.
SKH-240 är ett hjulbaserat spillkit som levereras i en polyetenbehållare med gångjärnslock.
  • Utformad för större utsläpp av kemikalier och farliga vätskor.
  • Behållaren är väderbeständig och skyddar sorbenterna mot smuts, fukt och skador.
  • Gångjärnsförsedd lock ger enkel tillgång till produkterna.
  • Hjul möjliggör utmärkt rörlighet både inomhus och utomhus.
  • Innehåll: 150 bindor (41 x 51 cm), 6 socs (7,6 x 244 cm), 8 kuddar (43 x 48 cm), 2 par handskar, 2 par skyddsglasögon och 6 avfallspåsar.
Specifikationer
Färg Gult
Kapacitet (engelska) 61,55 gal.
Typ Mobil containerkit
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, process, lager och logistik
För användning med (utrustning) Nödutsläppsinsats
Inkluderar 150 bindor (41 x 51 cm), 6 Socs (7,6 x 244 cm), 8 kuddar (43 x 48 cm), 2 par handskar, 2 par skyddsglasögon och 6 avfallspåsar.
Modell Kemisk sorbent
Bredd (engelska) 29,13 tum
Bredd (metrisk) 74 cm
Höjd (engelska) 41,73 tum
Höjd (metrisk) 106 cm
Djup (engelska) 24,80 tum
Djup (metriskt) 63 cm
Alternativt artikelnummer SKH-240