Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents kemiska spillbox
Produktkod. 30533321 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
2 378 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533321 2 378 gal.
1 options
Produktkod. 30533321 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.69 SEK
    665.78 SEK / 10 uppsättningar
    Save 67.91 SEK
    9% Av
I lager
SA-SBH är ett portabelt spillkit som levereras i en praktisk dispenserlåda. Utformad för små spill av kemikalier och farliga vätskor. Återanvändbar plastlåda kan fyllas på igen när sorbenterna har använts. Lättvikt och kan därför enkelt hängas på laboratorie- och förvaringsväggar eller fästas på en truck.
SA-SBH är ett portabelt spillkit som levereras i en praktisk dispenserlåda.
  • Utformad för små spill av kemikalier och farliga vätskor.
  • Återanvändbar plastlåda kan fyllas på igen när sorbenterna har använts.
  • Lättvikt och kan därför enkelt hängas på laboratorie- och förvaringsväggar eller fästas på en truck.
  • Den klara gula färgen utmärker sig för snabb identifiering och användning.
  • Olika tillämpningsområden: i vätskeförvaringsutrymmen, bakom lastbilssätet, laboratoriemiljöer, i arbetsstationer som hanterar vätskor.
  • Innehåll: 10 bindor (41 x 51 cm)
Specifikationer
Färg Grön
Kapacitet (engelska) 2 378 gal.
Material Polypropen
Typ Spillbox
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, process, lager och logistik
För användning med (utrustning) Nödutsläppsinsats
Inkluderar 10 bindor (41 x 51 cm)
Modell Kemisk sorbent
Längd (engelska) 19,69 tum
Längd (metrisk) 50 cm
Bredd (engelska) 15,74 tum
Bredd (metrisk) 40 cm
Alternativt artikelnummer SA-SBH