Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents Disposal Bag for Dispense and Dispose System
Beskrivning
- Disposal bag for Dispense and Dispose System
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black |
| Kapacitet (metrisk) | 151 L |
| Material | Plastic |
| Typ | Disposal Bag |
| Bredd (engelska) | 39.764 in. |
| Bredd (metrisk) | 101 cm |
| Höjd (engelska) | 46.063 in. |
| Höjd (metrisk) | 117 cm |
| Alternativt artikelnummer | BAG-150DND |