Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents Drain Cover Bags Large
Beskrivning
- BAG-PU-L is a carry bag made from Polyurethane that protects the PU90, PU110 drain seal during storage and facilitates transport.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Yellow |
| Typ | Drain Cover Bags |
| För användning med (utrustning) | To Protect the PU90, PU110 Drain Seal or SB-3 Spill Barrier During Storage and to Facilitate Transport |
| Modell | Spill Containment |
| Längd (engelska) | 4.265 ft. |
| Längd (metrisk) | 1.30 m |
| Diameter (engelska) | 9.843 in. |
| Diameter (metrisk) | 25.00 cm |
| Alternativt artikelnummer | BAG-PU-L |