Beskrivning
- En kemisk sorbent-soc, fylld med kemisk smältblåst polypropen som absorberar kemikalier och farliga vätskor.
- Stark vekningseffekt: Absorptionen börjar omedelbart efter kontakt med den spillda vätskan, ingen anledning att vrida på SOC.
- Flexibel design.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Typ | Avloppspåsar |
| För användning med (utrustning) | För att skydda PU50- och PU60-avloppstätningarna under förvaring och för att underlätta transport. |
| Modell | Utsläppskontroll |
| Längd (engelska) | 31,496 tum |
| Längd (metrisk) | 80 cm |
| Diameter (engelska) | 7,874 tum |
| Diameter (metrisk) | 20.00 cm |
| Alternativt artikelnummer | BAG-PU-S |