Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents Hög trafik Absorberande Rullning
Produktkod. 30533343
Change view
Kapacitet (metrisk):
92 l
185 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30533343 92 l
30533385 185 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30533343 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813836
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En tvålagers, grå, tung, bunden och flerperforerad universell sorbentvals som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera. Ensidig spunbound ger hållbarhet och låg ludd på ena sidan. Flera perforeringar för användarvänlighet och för att minimera slöseri.
A 2-ply, grey, heavy weight, bonded and multiple perforated universal sorbent roll that absorbs industrial liquids including oils, water, solvents, coolants, etc.
  • One sided spunbound offers durability and low lint on one side.
  • Multiple perforations for ease of use and to minimize waste.
  • Multi-use maintenance sorbent that can be used in five different ways: as a soc to catch leaks and drips around machines, as a wipe to clean machines or machine parts, as a pad to soak up small spills, as a roll to keep the walkways safe, as a pillow under persistent drip sources.
Specifikationer
Färg Gray
Kapacitet (engelska) 24.304 gal.
Kapacitet (metrisk) 92 l
Typ Absorbent Roll
För användning med (applikation) Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Process, Warehouse and Logistics
Modell Universal Sorbent
Längd (engelska) 150.919 ft.
Längd (metrisk) 46 m
Bredd (engelska) 14.96 in.
Bredd (metrisk) 38 cm
Alternativt artikelnummer HT555-E