Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents Hög trafik Absorberande Rullning
Produktkod. 30533385 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
92 l
185 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30533385 185 l
30533343 92 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30533385 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3278.80 SEK
    3039.86 SEK / Paket med 1
    Save 238.94 SEK
    7% Av
I lager
En tvålagers, grå, tung, bunden och flerperforerad universell sorbentvals som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera. Ensidig spunbound ger hållbarhet och låg ludd på ena sidan. Flera perforeringar för användarvänlighet och för att minimera slöseri.
En tvålagers, grå, tung, bunden och flerperforerad universell sorbentvals som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera.
  • Ensidig spunbound ger hållbarhet och låg ludd på ena sidan.
  • Flera perforeringar för användarvänlighet och för att minimera slöseri.
  • Mångsidig underhållsorbent som kan användas på fem olika sätt: som en SOC för att fånga upp läckor och droppar runt maskiner, som en servettservett för att rengöra maskiner eller maskindelar, som en dyna för att suga upp små spill, som en rulle för att hålla gångvägarna säkra, som en kudde under ihållande droppkällor.
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (engelska) 48,871 gal.
Kapacitet (metrisk) 185 l
Typ Absorberande rullning
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik
Modell Universell sorbent
Längd (engelska) 150.919 ft.
Längd (metrisk) 46 m
Bredd (engelska) 29,921 tum
Bredd (metrisk) 76 cm
Alternativt artikelnummer HT777-E