Beskrivning
- Universella sorbentrullar designade för områden med mycket trafik och arbetsstationer där det finns behov av rena och säkra arbetsgolv och gångvägar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Kapacitet (engelska) | 3,962 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Typ | Absorberande rullning |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik |
| Modell | Universell sorbent |
| Längd (engelska) | 49.21 ft. |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Bredd (engelska) | 7,48 tum |
| Bredd (metrisk) | 19 cm |
| Visa mer |