Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbentsolja-only kit
Produktkod. 30533387 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
48 872 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533387 48 872 gal.
1 options
Produktkod. 30533387 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5348.10 SEK
    4962.94 SEK / Paket med 1
    Save 385.16 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
SA-AFO är en kombination av en tvålagers, vit, tung, bondad och perforerad olje-enbart sorbentvals som absorberar olja och petroleumbaserade vätskor samt en nitrilgummi-anti-utmattningsmatta. Specialdesign ger flytkraft för grundläggande trötthetslindring. Silikonfritt, vilket gör att matta kan användas i fordonslackeringsanläggningar.
SA-AFO är en kombination av en tvålagers, vit, tung, bondad och perforerad olje-enbart sorbentvals (76 cm x 46 m, perferad var 76 cm) som absorberar olja och petroleumbaserade vätskor samt en nitrilgummi anti-utmattningsmatta (82 x 152 cm).
  • Specialdesign ger flytkraft för grundläggande trötthetslindring.
  • Silikonfritt, vilket gör att matta kan användas i fordonslackeringsanläggningar.
  • Högkvalitativt nitrilgummi gör anti-fettmattan oljeresistent.
  • Utformad för att hålla arbetarna säkra samtidigt som golvet skyddas från oljor och andra industriella vätskor.
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (engelska) 48 872 gal.
Kapacitet (metrisk) 185 L
Typ Absorberande kit
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, process, lager och logistik
Inkluderar En perforerad rulle på 76 cm x 46 m och en antiutmattningsmatta på 82 x 152 cm
Modell Endast oljesorbent
Alternativt artikelnummer SA-AFO