Beskrivning
SL-7 BARR-C är ett 7-fats spillkit som levereras i en polyetenspillbehållare.
- Specialdesignade för att uppfylla OPA:s regler för snabb utsläppsrespons vid oljeutsläpp på vatten.
- Innehåll: 750 skydd (41 x 51 cm), 12 socs (7,6 x 122 cm), 8 kuddar (43 x 48 cm), 12 bommar (13 cm x 3 m), 1 svep (48 cm x 30,5 m), 2 par skyddsglasögon, 5 engångsoveraller, 5 par handskar, 2 skopor utan gnist, 10 gula avfallspåsar, 1 gnistrfria pump, 2 x 20 L hinkar och 2 antistatiska spadar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Kapacitet (engelska) | 595 gal. |
| Typ | Spillkit |
| För användning med (utrustning) | Nödutsläppsinsats |
| Inkluderar | 950 skydd (41 x 51 cm), 48 Socs (7,6 x 122 cm), 8 kuddar (43 x 48 cm), 20 bommar (13 cm x 3 m), 4 svep (48 x 30,5 m), 2 par skyddsglasögon, 5 engångsoveraller, 5 par handskar, 2 gnistande skopor, 10 gula avfallspåsar, 1 gnistanfri pump, 2 x 20 L hinkar och 2 antistatiska spadar. |
| Modell | Endast oljesorbent |
| Alternativt artikelnummer | SL-12 BARR-C |