Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents Utomhus mobila spillkit, kemikalier
Produktkod. 30533308 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
11,23 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533308 11,23 gal.
1 options
Produktkod. 30533308 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 321658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3929.10 SEK
    3644.78 SEK / 1 uppsättningar
    Save 284.32 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Spillkit utformat för utomhusförvaring av spillutrustning. Innehåller absorberande ämnen för att rengöra kemikalier och farliga vätskor.
  • Flytta enkelt detta spillkit runt i din anläggning
  • Gångjärnsförsedd lock skyddar insidan säkert mot hårda väderförhållanden
  • Kan låsas om det behövs
Specifikationer
Färg Gult
Kapacitet (engelska) 11,23 gal.
Typ Spillkit
För användning med (utrustning) Nödutsläppsinsats
Inkluderar 1 x SC-75 containervagn, 35 x UN100-E pads, 4 x HAZ412 Socs 122 cm, 1 x HAZ1818 kuddar, 1 x par SPK-HANDSCH-HAZ handskar, 1 x par SPK-BRIL skyddsglasögon, 1 x BAG-DIS-YEL avfallspåse
Modell Kemisk sorbent
Bredd (engelska) 23,23 tum
Bredd (metrisk) 590 mm
Höjd (engelska) 42,13 tum
Höjd (metrisk) 1070 mm
Djup (engelska) 17,13 tum
Djup (metriskt) 435 mm
Alternativt artikelnummer SKH-75