Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents Utomhus Mobila Spillkit, Underhåll
Produktkod. 30533362 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
10,56 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533362 10,56 gal.
1 options
Produktkod. 30533362 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 321659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3929.10 SEK
    3644.78 SEK / 1 uppsättningar
    Save 284.32 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Spillkit utformat för utomhusförvaring av spillutrustning. Innehåller absorberande ämnen för att rengöra industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera.
  • Flytta enkelt detta spillkit runt i din anläggning
  • Gångjärnsförsedd lock skyddar insidan säkert mot hårda väderförhållanden
  • Kan låsas om det behövs
Specifikationer
Färg Gult
Kapacitet (engelska) 10,56 gal.
Typ Spillkit
För användning med (utrustning) Nödutsläppsinsats
Inkluderar 1 x SC-75 containervagn, 35 x GP100-M pads, 4 x AW412 Socs 122 cm, 1 x AW1818 kuddar, 1 x par SPK-HANDSCH-HAZ handskar, 1 x par SPK-BRIL skyddsglasögon, 1 x BAG-DIS-YEL avfallspåse
Modell Universell sorbent
Bredd (engelska) 23,23 tum
Bredd (metrisk) 590 mm
Höjd (engelska) 42,13 tum
Höjd (metrisk) 1070 mm
Djup (engelska) 17,13 tum
Djup (metriskt) 435 mm
Alternativt artikelnummer SKA-75