Beskrivning
- Gångjärnsförsedd lock skyddar säkert insidan mot hårda väderförhållanden
- Praktiskt integrerat lockfack möjliggör nödvändiga skyddsutrustningar
- Kan låsas om det behövs
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Kapacitet (engelska) | 34,10 gal. |
| Typ | Spillkit |
| För användning med (utrustning) | Använd som spillkit eller som sorbentförvarings- och utmatningsstation |
| Inkluderar | 1 x grusbehållare, 100 x UN100-E kuddar, 10 x HAZ412 Socs, 122 cm, 5 x HAZ1818 kuddar, 1 x par SPK-HANDSCH-HAZ handskar, 1 x par SPK-BRIL skyddsglasögon, 5 x BAG-DIS-YEL avfallspåsar |
| Modell | Kemisk sorbent |
| Bredd (engelska) | 39,37 tum |
| Bredd (metrisk) | 1000 mm |
| Höjd (engelska) | 26,22 tum |
| Höjd (metrisk) | 666 mm |
| Visa mer |