Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents utomhusspillkit, underhåll
Produktkod. 30533371 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
32,34 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533371 32,34 gal.
1 options
Produktkod. 30533371 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 321691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9293.40 SEK
    8620.09 SEK / 1 uppsättningar
    Save 673.31 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Spillkit utformat för utomhusförvaring av spillutrustning. Innehåller absorberande ämnen för att rengöra industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera.
  • Gångjärnsförsedd lock skyddar säkert insidan mot hårda väderförhållanden
  • Praktiskt integrerat lockfack möjliggör nödvändiga skyddsutrustningar
  • Kan låsas om det behövs
Specifikationer
Färg Gult
Kapacitet (engelska) 32,34 gal.
Typ Spillkit
För användning med (utrustning) Använd som spillkit eller som sorbentförvarings- och utmatningsstation
Inkluderar 1 x gruslåda, 100 x GP100-M pads, 10 x AW412 Socs 122 cm, 5 x AW1818 kuddar, 1 x par SPK-HANDSCH-HAZ handskar, 1 x par SPK-BRIL skyddsglasögon, 5 x BAG-DIS-YEL avfallspåsar
Modell Universell sorbent
Bredd (engelska) 39,37 tum
Bredd (metrisk) 1000 mm
Höjd (engelska) 26,22 tum
Höjd (metrisk) 666 mm
Djup (engelska) 29,53 tum
Djup (metriskt) 750 mm
Alternativt artikelnummer SKA-220