Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter QUICKWIK Universal Granular 50 L Påse
Produktkod. 30533402 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
7 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533402 7 gal.
1 options
Produktkod. 30533402 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 313469
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    566.50 SEK
    523.01 SEK / Paket med 1
    Save 43.49 SEK
    7% Av
I lager
Ta hand om industriella spill, läckor och dropp med QUICKWIK™ Universal Granular Absorbent, som absorberar mer än fyra gånger så mycket som lera och inte producerar några cancerframkallande ämnen eller damm.
  • Premiumabsorberande material tillverkat av 100 % återvunnet material
  • Absorberar effektivt kolväten, vattenbaserade vätskor och de flesta aggressiva kemikalier
  • Certifierad säker för deponi
  • Lättviktigt och lätt att installera
  • Singulära säckar
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7 gal.
Typ Universell sorbent
Formatera Granulärt absorberande medel
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik
Modell Icke-slipande
Storlek 33.00 (W) x 58.00 (H) x 15.00 cm (D)
Bredd (engelska) 12,99 tum
Bredd (metrisk) 33 cm
Höjd (engelska) 22,83 tum
Höjd (metrisk) 58 cm
Alternativt artikelnummer QW-20-1