Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents SitePoint Chemical Maintenance Kit
Produktkod. 17811755
Change view
Kapacitet (engelska):
26,4 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
17811755 26,4 gal.
1 options
Produktkod. 17811755 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 309080
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ideal for moving spill control equipment near specific risks. Features two rubber wheels for easy trolley movement to wherever it is required, which is especially ideal for maintenance activities, at construction sites and other temporary locations.
  • Loaded SitePoint Mobile Unit with suitable products for cleaning up general spills
  • Features two (200 mm) wheels for mobility and anchor points for fixed installation
  • Fix items to backboard using self-tapping screws or bolts
  • Suitable for inside or outdoor use
  • Includes three anchor points on the base, allowing the unit to be bolted to the ground, to avoid trolley movement without permission
Specifikationer
Färg Gul, Vit
Kapacitet (engelska) 26,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 100 L
Material MDPE
Typ Spill Kit
Formatera Spill Kit
För användning med (applikation) Drycker och livsmedelsförädling, Kemi, Hälsovård, Maritim, Olja och Gas, Läkemedel, Lager
Inkluderar SitePoint mobil enhet, kemikaliepåfyllning, väggmonterad rulldispenser (50 cm bred), förvaringsenhet för handskar, förvaringsenhet för glasögon, A4 skylthållare, fästen
Längd (engelska) 2,3 tum.
Längd (metrisk) 5.95 cm
Bredd (engelska) 29.724 tum.
Bredd (metrisk) 75.5 cm
Höjd (metrisk) 172.5 cm
Djup (metriskt) 5.95 cm
Vikt (engelska) 35.3 lb.
Vikt (metrisk) 16 kg
Alternativt artikelnummer SPHS1-BB1-YE-CHEM