Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter SitePoint Tom mobilenhet
Beskrivning
- Har två (200 mm) hjul för rörlighet och förankringspunkter för fast installation
- Mycket anpassningsbar
- Fäst föremål på bakplattan med självgängande skruvar eller bultar
- Lämplig för inomhus- eller utomhusbruk
- Helt återvinningsbar och kemikaliebeständig
- Inkluderar tre förankringspunkter på basen, vilket gör att enheten kan skruvas fast i marken för att undvika vagnrörelse utan tillstånd
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gul, Vit |
| Kapacitet (engelska) | 26,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| Material | MDPE |
| Typ | Spill Kit |
| Formatera | Spill Kit |
| För användning med (applikation) | Drycker och livsmedelsförädling, Kemi, Hälsovård, Maritim, Olja och Gas, Läkemedel, Lager |
| Mått (L x B) | 5.95 x 75.5 cm |
| Längd (engelska) | 2,3 tum. |
| Längd (metrisk) | 5.95 cm |
| Visa mer |