Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter SitePoint Spill Ready Kit
Produktkod. 17821775
Change view
Kapacitet (engelska):
26,4 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
17821775 26,4 gal.
1 options
Produktkod. 17821775 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 309077
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att flytta spillkontrollutrustning nära specifika risker. Har två gummihjul för enkel förflyttning av vagnen dit det behövs, vilket är särskilt idealiskt för underhållsaktiviteter, på byggarbetsplatser och andra tillfälliga platser.
  • Laddad SitePoint Mobile Unit med lämpliga produkter för att städa upp allmänt spill
  • Har två (200 mm) hjul för rörlighet och förankringspunkter för fast installation
  • Fäst föremål på bakplattan med självgängande skruvar eller bultar
  • Lämplig för inomhus- eller utomhusbruk
  • Inkluderar tre förankringspunkter på basen, vilket gör att enheten kan skruvas fast i marken för att undvika vagnrörelse utan tillstånd
Specifikationer
Färg Gul, Vit
Kapacitet (engelska) 26,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 100 L
Material MDPE
Typ Spill Kit
Formatera Spill Kit
För användning med (applikation) Drycker och livsmedelsförädling, Kemi, Hälsovård, Maritim, Olja och Gas, Läkemedel, Lager
Inkluderar SitePoint Mobile Unit, SPK Scoop, Economy Maintenance Spill Kit, Spillfix, Golvstativ, Fixings
Längd (engelska) 2,3 tum.
Längd (metrisk) 5.95 cm
Bredd (engelska) 29.724 tum.
Bredd (metrisk) 75.5 cm
Höjd (metrisk) 172.5 cm
Djup (metriskt) 5.95 cm
Vikt (engelska) 35.3 lb.
Vikt (metrisk) 16 kg
Alternativt artikelnummer SPHS1-BB1-YE-SPILL