Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents SlikStopper dräneringslock
Produktkod. 30533327
Change view
Längd (metrisk):
50 cm
60 cm
90 cm
110 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
30533327 50 cm
30533315 60 cm
30533328 90 cm
30533334 110 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30533327 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 196468
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PU50 är en dräneringstätning, gjord av flexibel polyuretan som tätar avlopp. Motståndskraftig mot vatten, oljor och många kemikalier. Gul färg för hög synlighet. Återanvändbar efter rengöring med tvål och vatten. Fungerar bäst på släta ytor. En kraftig avloppstätning som tätar avlopp tätt och håller spill ute!
PU50 är en dräneringstätning, gjord av flexibel polyuretan som tätar avlopp.
  • Motståndskraftig mot vatten, oljor och många kemikalier.
  • Gul färg för hög synlighet. Återanvändbar efter rengöring med tvål och vatten.
  • Fungerar bäst på släta ytor.
  • En kraftig avloppstätning som tätar avlopp tätt och håller spill ute!
Specifikationer
Färg Gul, svart
Material Polyuretan
Typ Avloppslock
Längd (engelska) 19,685 tum
Längd (metrisk) 50 cm
Bredd (engelska) 19,685 tum
Bredd (metrisk) 50 cm
Alternativt artikelnummer PU50