Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents SlikStopper dräneringslock
Produktkod. 30533334 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 cm
60 cm
90 cm
110 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
30533334 110 cm
30533327 50 cm
30533315 60 cm
30533328 90 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30533334 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 196471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8030.30 SEK
    7450.99 SEK / Paket med 1
    Save 579.31 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
PU50 är en dräneringstätning, gjord av flexibel polyuretan som tätar avlopp. Motståndskraftig mot vatten, oljor och många kemikalier. Gul färg för hög synlighet. Återanvändbar efter rengöring med tvål och vatten. Fungerar bäst på släta ytor. En kraftig avloppstätning som tätar avlopp tätt och håller spill ute!
PU50 är en dräneringstätning, gjord av flexibel polyuretan som tätar avlopp.
  • Motståndskraftig mot vatten, oljor och många kemikalier.
  • Gul färg för hög synlighet. Återanvändbar efter rengöring med tvål och vatten.
  • Fungerar bäst på släta ytor.
  • En kraftig avloppstätning som tätar avlopp tätt och håller spill ute!
Spezifikation
Färg Gult
Material Polyuretan
Typ Avloppslock
För användning med (applikation) Kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, kollektivtrafik, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik
Längd (engelska) 43,307 tum
Längd (metrisk) 110 cm
Bredd (engelska) 43,307 tum
Bredd (metrisk) 110 cm
Alternativt artikelnummer PU110
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.