Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter spiller ut inneslutningsvall, QuickBerm styv lås
Produktkod. 30533386
Change view
Kapacitet (metrisk) sump:
662 l
890 l
2820 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) sump
30533386 662 l
30533325 890 l
30533399 2820 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30533386 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 198531
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den extremt hållbara Rigid-Lock QuickBerm erbjuder omedelbar, säker utplacering och spillberedskap. Den inbyggda styvlåsväggen maximerar användbart utrymme inne i vallen och minskar kraftigt snubbelrisken på vallens omkrets.
Den extremt hållbara Rigid-Lock QuickBerm erbjuder omedelbar, säker utplacering och spillberedskap.
  • Den inbyggda styvlåsväggen maximerar användbart utrymme inne i vallen och minskar kraftigt snubbelrisken på vallens omkrets.
  • Det högpresterande materialet tål ett brett spektrum av kemikalier, inklusive petroleum, oljor, fett och de flesta syror, samt en bred UV-beständighet – tillräckligt hållbart för långvarigt slitage.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) Sump 174 882 gal.
Kapacitet (metrisk) sump 662 l
Färg Svart
Material PVC-belagt tyg
Typ Inneslutningsvall
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, offentlig sektor, hälso- och sjukvård, tillverkning, sjöfart, kollektivtrafik, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik
Modell Utsläppskontroll
Längd (engelska) 6.667 ft.
Längd (metrisk) 2.03 m
Bredd (engelska) 4.665 ft.
Bredd (metrisk) 1.42 m
Höjd (engelska) 12.008 tum
Höjd (metrisk) 30.50 cm
Alternativt artikelnummer SB-QB-RL21