Läs mer
Brady™ SPC™ Absorberande spillbrickor
Produktkod. 17801755 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
30 l
40 l
60 l
Längd (metrisk):
40 cm
40,5 cm
80 cm
100 cm
Bredd (metrisk):
60 cm
80,5 cm
Vikt (metrisk):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Vikt (metrisk)
17801755 20 l 40 cm 60 cm 3 kg
17881745 30 l 40,5 cm 80,5 cm 4,5 kg
17891745 40 l 80 cm 60 cm 6,5 kg
17821755 60 l 100 cm 60 cm 9 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17801755 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 197423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2309.16 SEK
    1694.70 SEK / Paket med 1
    Save 614.46 SEK
    26% Av
I lager
Spillbricka med svart botten och gul plattform.
  • För absorbenter och spillkontroll
Specifikationer
Färg Gul, Svart
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 l
Material Polyeten
Typ Spillbricka
För användning med (applikation) Dryckes- och livsmedelsbearbetning, kemi, hälsovård, tillverkning, läkemedel, laboratorium
Längd (engelska) 15.748 tum.
Längd (metrisk) 40 cm
Bredd (engelska) 23.622 tum.
Bredd (metrisk) 60 cm
Höjd (engelska) 6,102 tum.
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Alternativt artikelnummer SPTY-20-YL-BK