Beskrivning
- För absorbenter och spillkontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gul, Svart |
| Kapacitet (engelska) | 7,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Material | Polyeten |
| Typ | Spillbricka |
| För användning med (applikation) | Dryckes- och livsmedelsbearbetning, kemi, hälsovård, tillverkning, läkemedel, laboratorium |
| Längd (engelska) | 15.945 tum. |
| Längd (metrisk) | 40,5 cm |
| Bredd (engelska) | 31.693 tum |
| Bredd (metrisk) | 80,5 cm |
| Visa mer |